Dikaliumhydrogenfosfat, vattenfri ≥98% för syntes
Leverantör: VWR Chemicals
91240.320EA
2300
SEK
91240.320
91240.260
Dikaliumhydrogenfosfat, vattenfri ≥98% för syntes
Dikaliumhydrogenfosfat
Formel:
K₂HPO₄ Smältpunkt: 340 °C Densitet: 2,3 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011383 CAS nummer: 7758-11-4 EINECS: 231-834-5 Merck Index: 13,07743 |
|
Specifikation testresultat
Assay | Min. 98 % |