Kaliumkarbonat, vattenfri ≥99% för syntes
Leverantör: VWR Chemicals
Varning
Synonyms: Potash
91239.320EA 1125 SEK
91239.320 91239.230
Kaliumkarbonat, vattenfri ≥99% för syntes
Kaliumkarbonat
Formel: K₂CO₃
MW: 138,21 g/mol
Smältpunkt: 891 °C
Densitet: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011382
CAS nummer: 584-08-7
EINECS: 209-529-3
Merck Index: 13,07702
Order Now
Specifikation testresultat
Assay Min. 99 %