Natriumhydroxid 32% i vattenlösning för biofarmaseutisk produktion
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
Synonyms: Natronlut, Kaustik soda
28223.320EA 1125 SEK
28223.320 28223.550 28223.460
Natriumhydroxid 32% i vattenlösning för biofarmaseutisk produktion
Natriumhydroxid
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Kokpunkt: 1390
Smältpunkt: 323
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003548
CAS nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Order Now
Specifikation testresultat
Assay (calculated as NaOH) 31.8 - 32.2 % 31.8 - 32.2 %
Appearance Passes test
CO3 (as Na₂CO₃) ≤ 1 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 5 ppm
Cl (Chloride) ≤ 20 ppm
SO₄ (Sulphate) ≤ 30 ppm
Fe (Iron) ≤ 3 ppm
Residual metal catalysts Unlikely to be present
Residual solvents (ICH Q3C) Excl.by manufact. process
Endotoxin ≤ 2.0 EU/ml