VWR® Eco Premium, ULT Frys
Leverantör: VWR Collection
471-1252EA 155750 SEK
471-1252 471-1253 471-1304
VWR® Eco Premium, ULT Frys
Frysar Ultra Low Temperature Freezers
VWR® ULT-frysarna Eco Premium är designade för säker och pålitlig förvaring av känsliga prover. De har ergonomisk kontroll och låg energiförbrukning.
  • Maximum 2'' box capacity: 264/352/528
  • Energy star certified
  • Temperatures between −86 and −50 °C
  • Eco Premium 352 and 528: Long warm up time (warm up time from −86 and −50 °C: 360 min)
  • Eco Premium 264: Long warm up time (warm up time from −86 and −50 °C: 280 min)
  • Highly efficient VIP insulation and long lasting rust proof sample chamber
  • Green refrigerants
  • USB and Ethernet interface for data transfer
VWR® ULT-frysarna Eco Premium har en inre kammare i rostfritt stål, flexibel ställningskonfiguration och kännetecknas ytterligare av låg energiförbrukning och elkostnader. De har individuellt anpassningsbara kammarfack och prover förblir frysta i >30 timmar under strömavbrott eller systemfel. De klimatvänliga köldmedierna som används bidrar till att skydda miljön.
Certifikat: UL, cUL, UKCA.
Beställningsinformation: Det finns en mängd olika tillbehör, dessa måste beställas separat.