VWR®, Side Access Rack for Cryoboxes, Height 50 mm
Leverantör: VWR Collection
479-2265EA 1075 SEK
479-2265 479-2266 479-2267 479-2268 479-2269 479-2270 479-2271
VWR®, Side Access Rack for Cryoboxes, Height 50 mm
Ställ Ställ för kryoboxar
Frysställ som förvarings- och inventeringssystem för upprättstående ULT-frysar gör det lättare att organisera dina prover.
  • Olika höjd- och djupmått finns tillgängliga och kan användas i alla frysmärken
  • Ställ för standard 2" kryoboxar (133×133×51 mm)
  • Tillverkad av korrosionsbeständigt rostfritt stål med utjämnade kanter
  • Organisera och hitta dina prover snabbt
Dessa ställ är gjorda av korrosionsbeständigt rostfritt stål med utjämnade kanter. Sidoställ är ett kostnadseffektivt frysställ som passar i alla frysar.
Mät insidans höjd och djup i facket i din frys innan du väljer rätt hyllor. På fliken 'Relaterad information' hittar du ytterligare information för att stödja dig i valet.
Beställningsinformation: Levereras utan kryoboxar.