VWR®, Drawer Rack for Cryoboxes, Height 50 mm
Leverantör: VWR Collection
479-2258EA 1875 SEK
479-2258 479-2259 479-2260 479-2261 479-2262 479-2263 479-2264
VWR®, Drawer Rack for Cryoboxes, Height 50 mm
Ställ Ställ för kryoboxar
Frysställ som förvarings- och inventeringssystem för upprättstående ULT-frysar gör det lättare att organisera dina prover.
  • Olika höjd- och djupmått finns och kan användas i alla frysmärken
  • Ställ för standard 2" kryoboxar (133×133×51 mm)
  • Tillverkad av korrosionsbeständigt rostfritt stål med släta kanter
Dessa ställ säkerställer en ergonomisk driftprocess eftersom lådorna placeras i hyllan. Med en utdragbar design gör det det enkelt att få prover utan att ta ut hela hyllan ur frysen. Brickan har ett lättåtkomligt handtag.
Mät insidans höjd och djup i frysens fack innan du väljer rätt hyllor. På fliken "Relaterad information" hittar du ytterligare information för att stödja dig i valet.
Beställningsinformation: Levereras utan kryoboxar.