VWR® Sliding Tray Racks for Cryoboxes, Height 50 mm
Leverantör: VWR Collection
479-2251EA 1825 SEK
479-2251 479-2252 479-2253 479-2254 479-2255 479-2256 479-2257 479-2437
VWR® Sliding Tray Racks for Cryoboxes, Height 50 mm
Ställ Ställ för kryoboxar
Frysställ som förvarings- och inventeringssystem för upprättstående ULT-frysar gör det lättare att organisera dina prover.
  • Olika höjd- och djupmått finns och kan användas i alla frysmärken
  • Ställ för standard 2" kryoboxar (133×133×51 mm)
  • Tillverkad av korrosionsbeständigt rostfritt stål med utjämnade kanter
Dessa ställ säkerställer en ergonomisk driftprocess då brickorna placeras i hyllan. Med en utdragbar design gör det det enkelt att få prover utan att ta ut hela hyllan ur frysen. Brickan har ett lättåtkomligt handtag.
Mät insidans höjd och djup i facket i din frys innan du väljer rätt hyllor. På fliken 'Relaterad information' hittar du ytterligare information för att stödja dig i valet.
Beställningsinformation: Levereras utan kryoboxar.