Testkassett för SARS-CoV-2-snabbantigentest (Nasal provpinne)
Leverantör: SURESCREEN
COVID19AGVCG COVID19AGVCGEU
COVID19AGVCGEA 2900 SEK
COVID19AGVCG SURECOVID19AGVCGEU
Testkassett för SARS-CoV-2-snabbantigentest (Nasal provpinne)
Analyser Immunologiska analyser
Snabbtest för kvalitativ detektering av SARS-CoV-2-antigentest på nasal provpinne.
INTENDED USE:
The SARS-CoV-2 antigen rapid test cassette is a rapid chromatographic immunoassay for the qualitative detection of SARS-CoV-2 antigen in a Nasal swab. The identification is based on monoclonal antibodies specific to the Nucleocapsid (N) protein of SARS-CoV-2. It is intended to aid in the rapid differential diagnosis of COVID-19 infection.
Observera: Endast för individer som fått lämplig utbildning för användning i in vitro-diagnostik.