Användbara vätskeextraktionsplattor, J.T.Baker®, BAKERBOND®
Leverantör: Avantor
J.T.Baker® BAKERBOND® användbara vätskeextraktionsplattor (SLE) är ett idealiskt och snabbare alternativ till traditionella extraktionsmetoder vätska-vätska och medger briljanta återställningar av analyter från biologiska matriser.
- Paketeringsmaterial kiselgur
- Enkelt protokoll
- Snabbare och enklare än extraktion vätska-vätska
- 96-brunnarsplatta eller kassettformat kan levereras
- Kan användas för proteinborttagning
Denna provberedningsmetod kan användas före kromatografimetoder såsom LC-MS, HPLC och UHPLC, och har stor användbarhet för syror, baser och neutrala föreningar.