Proteinfällningsplattor, J.T.Baker® BAKERBOND®
Leverantör: Avantor
8181-596EA
5725
SEK
8181-596
8181-96
Proteinfällningsplattor, J.T.Baker® BAKERBOND®
Proteinrenings
Proteinreningsreagens
J.T.Baker® BAKERBOND® proteinfällningsplattor medger snabb borttagning av protein från biologiska prover.
- Proteinborttagning från plasma
- Idealiskt före LC-MS-tillämpningar
- 96 brunnarsplattformat för multipla prover
- Vakuumgrenrör kan användas med (8183-VM)
- Uppsamlingsplattor tillgängliga
Proteiner fälls ut ur lösningen när standardprotokollet följds, denna process tar bort proteiner från matrisen vilka skulle kunna störa LC-MS-analyserna och undviker också proteinfällning under HPLC-analys.