Laboratoriekylskåp, kompakt, Mediline
Leverantör: Liebherr
LKUV1610 LKUV1613
471-0486EA 21575 SEK
471-0486 471-1051
Laboratoriekylskåp, kompakt, Mediline
Kylskåp
These MediLine laboratory refrigerators with Comfort controller provide maximum storage space on a 60 cm wide footprint. The under bench models are 820 mm high and will fit under almost any laboratory bench. These appliances meet the exacting demands made of laboratory refrigeration.
  • Electronic temperature control system with 0,1 °C temperature adjustment
  • Temperature performance graph available on request
  • Audible and visual alarms for 'door open' and temperature (user-adjustable)
  • RS485 interface and volt-free contact for central monitoring
  • Interior ceiling light with switch on glass door models, LKV 3913 with LED lighting
Luftkylning med fläkt tillsammans med det noggranna elektroniska kontrollsystemet säkerställer en mycket jämn temperatur och en enhetlig temperaturfördelning i kylskåpet. Kontrollenheten lagrar min/max innertemperaturen samt de senaste tre temperaturlarmen och strömavbrotten tillsammans med tid, datum och larmets varaktighet. Den digitala displayen visar exakt temperatur och driftstatus. En andra säkerhetstermostat finns för att skydda innehållet från att frysa. Kylmedlet är kolvätebaserat.
Temperaturområde: 3 till 16 °C.