Räknekammare, Neubauer
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
40441702 92044102702
631-0925EA 735 SEK
631-0925 HECH92044102702
Räknekammare, Neubauer
Objektglas Räknekammare
These counting chambers are designed for blood tests and urine analysis.
  • Räkningen av erytrocyter överensstämmer exakt med Thoma-metoden
  • Räkning av leukocyter i stora rutor
  • Utvärdering efter vad som anges för Thoma-rutnät
Consisting of nine large squares – The central square shows the Thoma ruling and the other eight squares are subdivided.