Laboratoriekylskåp, gnistfritt, LKexv och LKUexv, med ATEX-certifikat
Leverantör: Liebherr
LKUEXV1610
471-0485EA 24025 SEK
471-0485
Laboratoriekylskåp, gnistfritt, LKexv och LKUexv, med ATEX-certifikat
Kylskåp
These spark-free MediLine laboratory refrigerators feature forced-air cooling with an electronic controller system ensuring high temperature consistency and uniform temperature distribution. They are designed especially for storing explosive and highly flammable substances.
  • Tested according to ATEX Directive
  • Electronic control system with 0,1 °C temperature adjustment
  • Pre-drilled access ports
  • Lockable, self-closing, reversible doors
  • Audible and visual alarms for door open and temperature (user-adjustable)
  • RS485 interface and volt-free contact for central monitoring
Kontrollenheten lagrar min/max innertemperaturen samt de senaste tre temperaturlarmen och strömavbrotten tillsammans med tid, datum och larmets varaktighet. Den digitala displayen visar exakt temperatur och driftstatus. En andra säkerhetstermostat finns för att skydda innehållet från att frysa. Kolvätebaserat kylmedia. Avfrostningsvatten samlas upp i ett tråg och måste tömmas manuellt.
Alla Liebherr-laboratoriekylskåp med gnistfri interiör har testats i enlighet med ATEX-direktivet. De har en Zone II nA-klassad interiör för gaser, som utformats i enlighet med säkerhetskraven för materialkategori 3G. Passar därför för förvaring av explosiva och mycket brandfarliga ämnen.
Temperaturområde: +3 till +16 °C