Packning för GL-skruvlock, DURAN®
Leverantör: DWK Life Sciences
292480805 292481107 292481304 292481904 292482806
215-2299EA 250 SEK
215-2299 215-2300 215-2308 215-2309 215-2310
Packning för GL-skruvlock, DURAN®
Lock Lock, flaskor
Silikon med PTFE-överdrag.
  • Värmetålighet: 130 °C (ånga) och 200 °C (värme)
  • God kemikalieresistens tack vare PTFE-beläggning
Lämplig för GL-skruvlock, premium- och skruvlock med garantiförslutning.