Koppling med GL-gänga
Leverantör: Bohlender
D538-18 D540-18 D539-18 D541-18 D539-14 D540-14 D541-14 D538-14 D539-25 D538-32 D539-32 D540-25 D538-25 D539-45 D538-45 D541-25 D540-32 D540-45
229-0010EA 500 SEK
229-0010 229-0055 229-0052 229-0258 229-0051 229-0054 229-0257 229-0000 229-0053 229-0251 229-0253 229-0056 229-0106 229-0254 229-0252 229-0259 229-0255 229-0256
Koppling med GL-gänga
Beslag och kopplingar
PTFE
  • Mycket god kemikalieresistens, Vätskan kommer endast i kontakt med PTFE
  • Tål temperaturer från −200 till +250 °C
  • Tål tryck upp till max. 10 bar, lämplig för vakuum
Koppling med 2,3 eller 4 GL-skruvanslutningar. För fördelning av vätskor eller gaser. Som adapter för anslutning av rör eller slangar med olika diametrar.