Kran med GL-skruvgänga
Leverantör: Bohlender
E686-14 E688-25 E684-18 E684-14 E684-25 E688-14 E686-18 E688-18 E686-25
229-0084EA 2000 SEK
229-0084 201-1712 229-0058 229-0057 229-0059 229-0086 229-0085 229-0087 229-0107
Kran med GL-skruvgänga
Kranar
PTFE.
  • Mycket god kemikalieresistens. Vätskan kommer endast i kontakt med PTFE
  • Tål temperaturer från −30 till +150 °C
  • Tål tryck upp till max 6 bar, passar för vakuum
Tvåvägskran med rak borrning och två gängade kopplingar, eller trevägskran med L-format eller T-format borrning och tre gängade kopplingar. Cylindrisk kran för läckagesäkerhet, stoppventil med flödesriktningsmärkning. För fördelning av vätskor eller gaser. Snabbt och enkelt stopp av flöde. Anslutning av slangar eller rör med GL-gänga.