Adapter med slipad hals och vridbar koppling, med GL-gänga
Leverantör: Bohlender
D692-64 D692-34 D692-44 D692-24 D692-54
201-0270EA 1900 SEK
201-0270 201-0268 201-0269 201-0275 BOHLD692-54
Adapter med slipad hals och vridbar koppling, med GL-gänga
Adapter Adaptrar med NS-slipning
Adapter with screw fitting made from PPS, cone joint body made from PTFE.
  • Mycket god kemikalieresistens
  • Tål temperaturer från –50 till +250 °C
  • Lämplig för vakuum
För införande av givare, rör och slangar i behållare med standardslipad hals. För att förhindra kontakt med omrörarskaft m.m. förs givare, rör och slangar först genom den gängade anslutningen. Därefter sätts adaptern på behållaren och den införda enheten (rör eller givare) fixeras i önskat läge.