Adaptrar, vridbara skruvkopplingar för GL-gängor, BOLA
Leverantör: Bohlender
D690-38 D690-24 D690-34 D690-50
201-0267EA 1400 SEK
201-0267 201-0272 201-0273 201-0274
Adaptrar, vridbara skruvkopplingar för GL-gängor, BOLA
Beslag och kopplingar
Screw cap made from PPS, inner section made from PTFE.
  • Mycket god kemikalieresistens
  • Tål temperaturer från −50 till +250 °C
  • Tål tryck upp till max 5 bar, lämplig för vakuum
För införande av givare, rör och slangar i behållare med GL-gänga. För att förhindra kontakt med omrörarskaft m.m. förs givare, rör eller slangar först genom den gängade skruvanslutningen. Därefter skruvas den gängade anslutningsdelen fast och den införda enheten fixeras i önskat läge.