Multiple distributor caps for drums with GL thread connections, BOLA
Leverantör: Bohlender
D698-14 D696-08 D696-14 D698-08 D697-14 D697-08
216-0570EA 7075 SEK
216-0570 216-0567 216-0568 216-0569 216-1741 216-1740
Multiple distributor caps for drums with GL thread connections, BOLA
Lock Lock, flaskor
PTFE.
  • Mycket god kemikalieresistens. Vätskan kommer endast i kontakt med PTFE
  • Tål temperaturer från –200 till +250 °C
  • Tål tryck upp till max 1 bar, lämplig för vakuum
Skruvlock i glasfiberförstärkt PTFE, lämplig för dunkar/tunnor med invändig gänga; rörlig fördelningsenhet med GL-kopplingshalsar i PTFE. För avlägsnande och påfyllning av aggressiva eller rena vätskor. För införande av slangar, rör och givare i dunkar.