Gastvättflaska
Leverantör: Bohlender
A117-04 A117-08
201-0014EA 10475 SEK
201-0014 201-0009
Gastvättflaska
Flaskor Gastvättflaskor
Bas, övre huvudanslutningar och fritta av PTFE, pelarkropp, stigrör, inlopps- och utloppsrör av FEP.
  • Mycket god kemikalieresistens
  • Tål temperaturer från −200 till +205°C
  • Genomskinlig, okrossbar
Intensivt gasutbyte tack vare stor höjd. Standard fritta tillverkad i porös PTFE (ca 3 μm porstorlek) skruvad på röret (gänga M8×1), kan lätt bytas ut.