Flerfördelare med kran för flaskor med GL 45-gänga
Leverantör: Bohlender
D616-08 D616-16
201-0298EA 2750 SEK
201-0298 201-0297
Flerfördelare med kran för flaskor med GL 45-gänga
Lock Lock, flaskor
PPS-skruvlock, svart, fördelare i PTFE.
  • Mycket god kemikalieresistens
  • Tål temperaturer från –20 till +110 °C
  • Passar för användning med vakuum
För avlägsnande eller påfyllning av aggressiva eller rena vätskor. För anslutning av slangar och rör till kärl. Kran på varje anslutningshals. Inga slangar kan föras in via kranarna. Däremot kan slangar med ytterdiameter 6 mm anslutas till den nedre sidan av aggregatet med 'skjutpassning' så att innehållet i botten av behållaren/kärlet kan nås.