Flerfördelare för dunk, S-gänga med GL-gängade kopplingar, BOLA
Leverantör: Bohlender
D760-16 D760-24
201-0292EA 3450 SEK
201-0292 201-0291
Flerfördelare för dunk, S-gänga med GL-gängade kopplingar, BOLA
Lock Lock, flaskor
PTFE.
  • Mycket god kemikalieresistens, mediet kommer endast i kontakt med PTFE
  • Tål temperaturer från −200 till +250 °C
  • Autoklaverbar (121 °C)
Skruvlock i glasfiberförstärkt PTFE som passar för behållare med S 55- eller S 60-gänga. Flyttbar fördelare med GL-anslutningshals i PTFE. För borttagning och påfyllning av aggressiva eller rena vätskor samt för anslutning av slangar, rör och givare i behållaren.