Adapter, standard ground joint on GL thread, BOLA
Leverantör: Bohlender
D734-40 D734-44
201-0294EA 880 SEK
201-0294 BOHLD734-44
Adapter, standard ground joint on GL thread, BOLA
Adapter Adaptrar med NS-slipning
Skruvlock i PPS (polyfenylsiloxan), svart med fattningsinsats i PTFE.
  • Mycket god kemikaliebeständighet
  • Tål temperaturer från –50 till +250 °C
  • Lämplig för vakuumtillämpningar
För installation av komponenter med slipade standardfattningar (kylare, blandningslock osv.) på glasflaskor eller på GL-gängade kopplingar. Skruvlock med rörlig fattningsinsats. Fördelarhuvudet kan flyttas oberoende av skruvlocket. Hela strukturen kan enkelt placeras på ett annat kärl utan att behöva monteras isär, vilket minskar risken för att redan ihopkopplade slangar ska kinka eller vrida sig.