Etanol denaturerad, EMSURE® for analysis (denaturerad med 1% MEK, 1% IPA och 10 ppm Bitrex)
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Ethyl alcohol denatured
1.03771.2500 1.03771.9180
1.03771.2500EA 952.5 SEK
1.03771.2500 1.03771.9180
Etanol denaturerad, EMSURE® for analysis (denaturerad med 1% MEK, 1% IPA och 10 ppm Bitrex)
Ethanol denatured
Bitrex = Denatonium benzoate
Formel: H₃CCH₂OH
MW: 46.07 g/mol
Densitet: 0.79 g/cm³(20 °C)
Flampunkt: 12 °C
MDL Number: MFCD00003568
CAS nummer: 64-17-5
UN: 1170
ADR: 3 II