J.T.Baker®, tallrikar, fyrkantig brunn
Leverantör: Avantor
43001-0020EA 1025 SEK
43001-0020 43001-0062 43001-0066
J.T.Baker®, tallrikar, fyrkantig brunn
Plattor Deepwellplattor
Dessa djupa fyrkantiga plattor tillverkade i virgin-PP, är framtagna för att förenkla växlingen av plattor i automatiserade system. De är även idealiska för förvaring av både cell- och bakterieodlingar.
  • Kemikalieresistens
  • V-formad botten för 24 och 48 brunnar maximerar vätskeborttagningen och stödjer återsuspenderingen
  • U-formad botten för 96 brunnar
  • Inga innerhörn som stör magnetkornsuppsamlingen
  • Upphöjda kanter för förbättrad värmeförsegling
  • Konisk bas som stödjer koncentration, återställning och centrifugering
För maximalt kapacitetsutnyttjande.