J.T.Baker®, tallrik, rund brunn
Leverantör: Avantor
43001-0010EA 970 SEK
43001-0010 43001-0016 43001-0116
J.T.Baker®, tallrik, rund brunn
Plattor Deepwellplattor
Tillverkas av virgin-PP vilket minimerar mängden extraherbara ämnen.
  • Förhöjd kant för förhindrande av korskontaminering och för bättre värmesvetsad försegling
  • Finns även utan kant för att möjliggöra isättning av vialer eller när självhäftande förseglingar används
  • Rund botten för optimal blandning och återställning
  • Lämplig för användning med automatiserade provhanteringssystem
  • Kan förvaras vid –80 °C
J.T.Baker® platta rund brunn Plus med luftutsläpp och upphöjda kanter som frysskydd för prover.