J.T.Baker®, tallrik 384
Leverantör: Avantor
43004-0120EA 2025 SEK
43004-0120 43004-0200
J.T.Baker®, tallrik 384
Plattor Deepwellplattor
Finns i PP för automatiska screening- och förvaringssystem.
  • Alfanumerisk kod för hjälp vid providentifiering
  • Fyrkantiga brunnar för större volym
  • V-botten för hög provåterställning
  • Hög ram (3 mm) för stabil och halkfri stapling
J.T.Baker® platta 384 är idealisk för små provvolymer.