J.T.Baker®, skylt 96
Leverantör: Avantor
43001-0117EA 1150 SEK
43001-0117 43001-0118 43001-0119 43001-0600
J.T.Baker®, skylt 96
Plattor Deepwellplattor
J.T.Baker® platta 96 runda brunnar plattor tillverkade i PS är idealiska för ELISA tillämpningar.
  • Den alfanumeriska kodningen hjälper till vid identifieringen av proverna
  • Plattformen minskar provtransporten väsentligt
  • Standardiserade dimensioner (128×85 mm) säkerställer kompatibilitet med de flesta vanligen förekommande laboratoriemaskinerna