J.T.Baker® platta SRW, magnetisk
Leverantör: Avantor
43001-0505EA 3800 SEK
43001-0505 43001-0504 43001-0506 43001-0514 43001-0515 43001-0516
J.T.Baker® platta SRW, magnetisk
Plattor HTS plattor
Dessa plattor är tillverkade av PP med hög renhetsgrad för effektiv provberedning, och passar att använda med magnetpartikelprocessorer såsom KingFisher™ Apex, Flex 96 och Presto.
  • Standard SBS fotavtryck
  • Cylindriska brunnar för bra provblandning
  • Något upphöjda kanter minskar risken för korskontaminering
  • Den alfanumeriska koden hjälper till vid identifieringen av enskilda prover