J.T.Baker®, Robotic Tips Type HT
Leverantör: Avantor
49008-0004EA 6925 SEK
49008-0004 49008-0104 49008-0105 49009-0005 49009-0105 49010-0105 49008-1105 49009-1005 49009-1105 49010-1005 49010-1105 49008-0003 49010-0003 49010-3105 49008-3105 49009-3105 49009-3005 49008-2003 49009-2005 49009-2105 49010-2003 49010-2105
J.T.Baker®, Robotic Tips Type HT
Pipettspetsar
Lämplig för robotinstrument från tredje part Hamilton Microlab Star och Nimbus. Finns i ledande version, med eller utan filter, och i CE-IVD-märkt version för kliniska diagnostiska tillämpningar.
  • Tillverkade i renrumsförhållanden (renrum klass 8)
  • Avancerad kvalitetskontroll
  • Idealiskt för högkapacitetsanalyser
  • Streckkodsförsedda brickor för automatiserad identifiering
  • Förpackade i blister
J.T.Baker® robotic tips type HT are suitable for third party robotic instruments Hamilton Microlab Star, Nimbus, and other robotic instruments using Hamilton’s CO-REMore Product Information