J.T.Baker®, Robotic Tips Type ST
Leverantör: Avantor
49000-0000EA 20650 SEK
49000-0000 49000-0006 49001-0000 49001-0106 49000-1106 49001-1106 49001-3106 49000-2000 49001-2000
J.T.Baker®, Robotic Tips Type ST
Pipettspetsar
Lämplig för användning på Euroimmun Analyzer. Finns i ledande version, med eller utan filter, och i CE-IVD-märkt version för kliniska diagnostiska tillämpningar.
  • Tillverkade i renrumsförhållanden (renrum klass 8)
  • Ledande spetsar för vätskenivåavkänning
  • Idealiska för dosering även av små volymer med hög precision och utan kontaminering
J.T.Baker® robotspetsar typ ST är lämpliga för användning på Euroimmun Analyzer och andra robotinstrument som använder samma pipetteringshuvud.
Valideringen av tipsen på instrumentet för specifika applikationer ligger inom användarens ansvar.