HyClone CDM4PERMAb
Leverantör: HyClone products (Cytiva)
HyClone™ CDM4PERMAb är ett cellodlingsmedium med hög prestanda utvecklat för att öka processutbytet vid produktion av humana antikroppar och rekombinanta proteiner med hjälp av PER.C6-teknik (Crucell NV). Tillverkat enligt GMP-riktlinjer.
- Fritt från komponenter av animaliskt ursprung
- Kemiskt definierad sammansättning
- Metaboliskt utformat för ett högt cellutbyte och produktion av rekombinanta proteiner
- Kan användas enskilt eller kopplat till andra enheter