HyClone SFMTranfx-293-medium
Leverantör: HyClone products (Cytiva)
SH30860.02
SH30860.03
SH30860.04
SH30861.01
HYCLSH30860.02EA
1250
SEK
HYCLSH30860.02
HYCLSH30860.03
HYCLSH30860.04
HYCLSH30861.01
HyClone SFMTranfx-293-medium
Cellodlingsmedium
HyClone™ SFMTransfx-293 är ett serumfritt medium, fritt från animaliskt deriverade komponenter, som är utformat för att stödja tillväxten av HEK 293-odlingar och gynna transfektion med hjälp av lipofektion eller liknande metoder. Tillverkat enligt GMP-riktlinjer.
- För hög transfektionseffektivitet
- Metaboliskt utformad för ett högt cellutbyte och produktion av rekombinanta proteiner/vektorer
- Kan användas enskilt eller kopplat till andra enheter
- Innehåller L-glutamin
HyClone SFMTransfx-293 Media is a regulatory-friendly medium developed through the Metabolic Pathway Design to support high transfection efficiency, productivity and cell density in suspension cultures.