HyClone SFX-Insect, cellodlingsmedium
Leverantör: HyClone products (Cytiva)
SH30278.02 SH30278.LS SH30350.02 SH30350.03 SH30278.08
HYCLSH30278.02EA 1075 SEK
HYCLSH30278.02 HYCLSH30278.LS HYCLSH30350.02 HYCLSH30350.03 SH30278.08
HyClone SFX-Insect, cellodlingsmedium
Cellodlingsmedium
HyClone™ SFX-Insect™ med L-glutamin är ett mångsidigt proteinfritt cellodlingsmedium som utvecklats genom design av metabola vägar för att stödja tillväxten av flera insektscellinjer och produktion av en mängd olika rekombinanta proteiner. Det ger överlägsen tillväxt av många nyckelinsektscellinjer, inklusive Sf9, Sf21 och High Five (T.ni), som kräver minimal anpassning.
  • Metaboliskt utformat för ett högt cellutbyte och produktion av rekombinanta proteiner
  • Komplexa lipider för förbättrad stabilitet
  • För fler insektscellinjer
  • För direktanpassning
  • Högeffektiv tillväxt i flera odlingssystem, däribland högdensitetsbioreaktorer
The media are formulated using a lipid and phosopholipid complexing process for enhanced stability and performance and contain 0,1% Pluronic® F-68 for superior performance. It has been successfully tested in a variety of culture systems ranging from T-Flasks, spinners, shaker flasks, and various bioreactors including wave and hollow fibre. Manufactured according to cGMP guidelines.