3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzamide
Leverantör: Apollo Scientific
PC303495-1G PC303495-5G
APOSPC303495-1GEA 3300 SEK
APOSPC303495-1G APOSPC303495-5G
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzamide
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzamide
Formel: C₈H₆BrF₂NO₂
MW: 266,04 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 2512221-83-7