8-Bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
PC301043-1G PC301043-250MG
APOSPC301043-1GEA 6175 SEK
APOSPC301043-1G APOSPC301043-250MG
8-Bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
8-Bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₅BrF₂N₂O₂
MW: 291,049 g/mol
Smältpunkt: 213-215 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 2514942-06-2