9-(2-Deoxy-2-fluoro-beta-D-arabinofuranosyl)hypoxantine (2’-FANA-I) ≥97%
Leverantör: Apollo Scientific
BIMN2024-250MG BIMN2024-500MG
APOSBIMN2024-250MGEA 6450 SEK
APOSBIMN2024-250MG APOSBIMN2024-500MG
9-(2-Deoxy-2-fluoro-beta-D-arabinofuranosyl)hypoxantine (2’-FANA-I) ≥97%
9-(2-Deoxy-2-fluoro-beta-D-arabinofuranosyl)hypoxantine (2’-FANA-I)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12911816
CAS nummer: 98983-40-5