5-(4-Fluorophenyl)valeric acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9990-1G PC9990-5G PC9990-10G
APOSPC9990-1GEA 1575 SEK
APOSPC9990-1G APOSPC9990-5G APOSPC9990-10G
5-(4-Fluorophenyl)valeric acid
5-(4-Fluorophenyl)valeric acid
Formel: C₁₁H₁₃FO₂
Smältpunkt: 73…79 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00800242
CAS nummer: 24484-22-8