3-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrazole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC9983-10G PC9983-1G
APOSPC9983-10GEA 3800 SEK
APOSPC9983-10G APOSPC9983-1G
3-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrazole 98%
3-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₇FN₂
MW: 162,167 g/mol
Smältpunkt: 58…61 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00973917
CAS nummer: 149739-32-2