2-Methylsulphonyl-1-[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethanone 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9974-1G PC9974-250MG
APOSPC9974-1GEA 3025 SEK
APOSPC9974-1G APOSPC9974-250MG
2-Methylsulphonyl-1-[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethanone 95+%
2-Methylsulphonyl-1-[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethanone
Formel: C₉H₈F₃NO₃S
Smältpunkt: 129…131 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01862655
CAS nummer: 386704-14-9