2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ol
PC9966-250MG PC9966-1G PC9966-5G PC9966-25G
APOSPC9966-250MGEA 0 SEK
APOSPC9966-250MG APOSPC9966-1G APOSPC9966-5G APOSPC9966-25G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄F₃NO
MW: 163,1 g/mol
Smältpunkt: 158…165 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00153195
CAS nummer: 50650-59-4