5-(4-Fluorophenyl)isoxazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9962-1G PC9962-25G PC9962-5G
APOSPC9962-1GEA 775 SEK
APOSPC9962-1G APOSPC9962-25G APOSPC9962-5G
5-(4-Fluorophenyl)isoxazole
5-(4-Fluorophenyl)isoxazole
Formel: C₉H₆FNO
MW: 163,15 g/mol
Smältpunkt: 53…56 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02183544
CAS nummer: 138716-37-7