2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9958-100G PC9958-25G PC9958-5G
APOSPC9958-100GEA 4150 SEK
APOSPC9958-100G APOSPC9958-25G APOSPC9958-5G
2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₅FO₃
MW: 156,1112 g/mol
Smältpunkt: 199…202 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01310985
CAS nummer: 65145-13-3