3,5-Difluorobenzenesulphonamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9957-1G PC9957-5G PC9957-25G
APOSPC9957-1GEA 175 SEK
APOSPC9957-1G APOSPC9957-5G APOSPC9957-25G
3,5-Difluorobenzenesulphonamide
3,5-Difluorobenzenesulphonamide
Formel: C₆H₅F₂NO₂S
MW: 193,17 g/mol
Smältpunkt: 157…161 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02091379
CAS nummer: 140480-89-3