2-Fluoro-4-pyridineboronic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC9954-1G
PC9954-25G
PC9954-5G
APOSPC9954-1GEA
260
SEK
APOSPC9954-1G
APOSPC9954-25G
APOSPC9954-5G
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid
Formel:
C₅H₅BFNO₂ Smältpunkt: 212 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD04112534 CAS nummer: 401815-98-3 |