2,6-Difluorobenzhydrazide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,6-Difluorobenzohydrazide
PC9953-1G PC9953-10G
APOSPC9953-1GEA 685 SEK
APOSPC9953-1G APOSPC9953-10G
2,6-Difluorobenzhydrazide
2,6-Difluorobenzhydrazide
Formel: C₇H₆F₂N₂O
MW: 172.132 g/mol
Smältpunkt: 72…74 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00119406
CAS nummer: 172935-91-0