3-Fluoro-4-nitrobenzonitrile 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9951-25G PC9951-100G PC9951-10G
APOSPC9951-25GEA 1125 SEK
APOSPC9951-25G APOSPC9951-100G APOSPC9951-10G
3-Fluoro-4-nitrobenzonitrile 99%
3-Fluoro-4-nitrobenzonitrile
Formel: C₇H₃FN₂O₂
MW: 166,1093 g/mol
Smältpunkt: 73…75 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04973417
CAS nummer: 218632-01-0