1-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC9945-5G
PC9945-100G
PC9945-25G
APOSPC9945-5GEA
360
SEK
APOSPC9945-5G
APOSPC9945-100G
APOSPC9945-25G
1-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzene 98%
1-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzene
Formel:
C₆H₃BrFNO₂ Smältpunkt: 29…31 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD05663754 CAS nummer: 58534-94-4 |