2,6-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC9940-1G PC9940-5G PC9940-250MG
APOSPC9940-1GEA 775 SEK
APOSPC9940-1G APOSPC9940-5G APOSPC9940-250MG
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 98%
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O₂
Smältpunkt: 179…182 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07772042
CAS nummer: 532967-21-8