2,6-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
PC9939-10G
PC9939-25G
PC9939-100MG
PC9939-5G
APOSPC9939-10GEA
1150
SEK
APOSPC9939-10G
APOSPC9939-25G
APOSPC9939-100MG
APOSPC9939-5G
2,6-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde 98%
2,6-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
Formel:
C₈H₆F₂O₂ Smältpunkt: 73…77 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD04114368 CAS nummer: 256417-10-4 |